Vanadio solución patrón, 10000 mg/L V en ácido nítrico 5% (de V₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
14385.AD
14385.AE
14385.AP
14385.ADEA
112
EUR
14385.AD
14385.AE
14385.AP
Vanadio solución patrón, 10000 mg/L V en ácido nítrico 5% (de V₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de vanadio
Molecular Formula: V₂O₅ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011453
Certificaciones: Trazable a NIST