Vanadio solución patrón, 1000 mg/L V en ácido nítrico 5% (de V₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Scientific
88116.AE
88116.AP
88116.AEEA
53
EUR
88116.AE
88116.AP
Vanadio solución patrón, 1000 mg/L V en ácido nítrico 5% (de V₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de vanadio
Molecular Formula: V₂O₅ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011453
Certificaciones: Trazable a NIST