Cinc solución patrón, 10000 mg/L Zn en ácido nítrico 5% (de Zn) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14404.AD
14404.AE
14404.AP
14404.ADEA
106
EUR
14404.AD
14404.AE
14404.AP
Cinc solución patrón, 10000 mg/L Zn en ácido nítrico 5% (de Zn) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de zinc
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Certificaciones: Trazable a NIST