Cinc solución patrón, 1000 mg/L Zn en ácido nítrico 5% (de Zn) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88118.AE 88118.AP
88118.AEEA 44.9 EUR
88118.AE 88118.AP
Cinc solución patrón, 1000 mg/L Zn en ácido nítrico 5% (de Zn) Specpure® patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de zinc
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Certificaciones: Trazable a NIST