Circonio solución patrón, 10000 mg/L Zr en ácido clorhídrico 5% (de ZrOCl₂) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
14386.AP
14386.AE
14386.AD
14386.APEA
474
EUR
14386.AP
14386.AE
14386.AD
Circonio solución patrón, 10000 mg/L Zr en ácido clorhídrico 5% (de ZrOCl₂) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de circonio
Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303
Certificaciones: Trazable a NIST