Circonio solución patrón, 1000 mg/L Zr en ácido clorhídrico 5% (de ZrOCl₂) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13875.AD
13875.AE
13875.AP
13875.ADEA
59.9
EUR
13875.AD
13875.AE
13875.AP
Circonio solución patrón, 1000 mg/L Zr en ácido clorhídrico 5% (de ZrOCl₂) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de circonio
Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303
Certificaciones: Trazable a NIST