Perclorato de cadmio hexahidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
12936.18
12936.30
12936.18EA
95
EUR
12936.18
12936.30
Perclorato de cadmio hexahidrato
Perclorato de cadmio hexahidrato
CAS No.: 10326-28-0
Molecular Formula: Cd(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 419.39 (311.30anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00015992
Formula:
CdCl₂O₈·6H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150202 Núm. CAS: 10326-28-0 UN: 1481 ADR: 5.1,II |