Oxidicloruro de hafnio octahidrato ≥98% (metals basis excluding Zr) (max. 1.5% Zr)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hafnium(IV) dichloride oxide octahydrate
11833.14
11833.22
11833.36
11833.14EA
90.7
EUR
11833.14
11833.22
11833.36
Oxidicloruro de hafnio octahidrato ≥98% (metals basis excluding Zr) (max. 1.5% Zr)
Oxidicloruro de hafnio octahidrato
Purity: 98+%
CAS No.: 14456-34-9
Molecular Formula: Cl2HfO.8H2O
Formula Weight: 409.52 (265.40anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.2
Appearance: White
Odour: Pungent
Solubility: Soluble in water
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00150417
Synthesis of Hafnium (IV) oxide
Formula:
Cl₂HfO·8H₂O MW: 409.52 g/mol Densidad: 2.2 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150417 Núm. CAS: 14456-34-9 EINECS: 237-345-3 UN: 3260 ADR: 8 III |