Alilmalonato de dietilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
113961000
113965000
ACRO113961000EA
165
EUR
ACRO113961000
ACRO113965000
Alilmalonato de dietilo 97%
Alilmalonato de dietilo
Formula:
C₁₀H₁₆O₄ Densidad: 1,01 g/cm³ Pto. de inflamación: 92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009155 Núm. CAS: 2049-80-1 EINECS: 218-072-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4300 to 1.4320 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +29° to +33° (20°C, 589 nm) (Neat) |