Alilmalonato de dietilo 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L02286.14
L02286.22
L02286.14EA
44
EUR
L02286.14
L02286.22
Alilmalonato de dietilo 96%
Alilmalonato de dietilo
Purity: 97%
CAS No.: 2049-80-1
Molecular Formula: C10H16O4
Formula Weight: 200.23
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.4310
Boiling Point: 222-223°
Beilstein Reference: 1709466
MDL No.: MFCD00009155
Formula:
C₁₀H₁₆O₄ MW: 200.23 g/mol Pto. Ebullición: 222…223 °C Densidad: 1.016 Pto. de inflamación: 92 °C (197 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009155 Núm. CAS: 2049-80-1 EINECS: 218-072-9 |