Isopropilmalonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Diethyl Isopropylmalonate
I0252-25ML I0252-100ML
TCIAI0252-25MLEA 43 EUR
TCIAI0252-25ML TCIAI0252-100ML
Isopropilmalonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Isopropilmalonato de dietilo
Formula: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202.25 g/mol
Pto. Ebullición: 214°C
Pto. de inflamación: 92°C
Número MDL: MFCD00040491
Núm. CAS: 759-36-4
EINECS: 212-068-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=76fbead545c2532851f8702b3b9c5de956f0b9e0&vid=76fbead545c2532851f8702b3b9c5de956f0b9e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %