Metilmalonato de dietilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Diethyl 2-methylmalonate
155141000 155145000
ACRO155141000EA 62.4 EUR
ACRO155141000 ACRO155145000
Metilmalonato de dietilo 99%
Metilmalonato de dietilo
Formula: C₈H₁₄O₄
MW: 174.2 g/mol
Densidad: 1.01 g/cm³
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009162
Núm. CAS: 609-08-5
EINECS: 210-175-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure