Metilmalonato de dietilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A12078.0B
A12078.18
A12078.30
A12078.0BEA
314
EUR
A12078.0B
A12078.18
A12078.30
Metilmalonato de dietilo ≥99%
Metilmalonato de dietilo
Purity: 99%
CAS No.: 609-08-5
Molecular Formula: C8H14O4
Formula Weight: 174.20
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4130
Boiling Point: 198-199°
Beilstein Reference: 637028
MDL No.: MFCD00009162
Formula:
C₈H₁₄O₄ Pto. Ebullición: 198…199 °C Densidad: 1,02 Pto. de inflamación: 85 °C (185 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009162 Núm. CAS: 609-08-5 EINECS: 210-175-7 |