Propilmalonato de dietilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
Diethyl 2-propylmalonate
B23304.14
B23304.22
B23304.14EA
48.4
EUR
B23304.14
B23304.22
Propilmalonato de dietilo ≥99%
Propilmalonato de dietilo
Purity: 99%
CAS No.: 2163-48-6
Molecular Formula: C10H18O4
Formula Weight: 202.25
Flash Point: 91°(197°F)
Refractive Index: 1.4205
Boiling Point: 221-222°
MDL No.: MFCD00009168
Formula:
C₁₀H₁₈O₄ MW: 202.25 g/mol Pto. Ebullición: 221…222 °C Densidad: 0.987 Pto. de inflamación: 91 °C (197 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009168 Núm. CAS: 2163-48-6 EINECS: 218-492-2 |