2-(2-Naftiloxi)etanol 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11636.06
A11636.14
A11636.22
A11636.06EA
73.5
EUR
A11636.06
A11636.14
A11636.22
2-(2-Naftiloxi)etanol 98+%
2-(2-Naftiloxi)etanol
Purity: 98+%
CAS No.: 93-20-9
Molecular Formula: C12H12O2
Formula Weight: 188.23
Melting Point: 72-76°
Beilstein Reference: 2086973
Merck Reference: 14,6413
MDL No.: MFCD00016809
Formula:
C₁₂H₁₂O₂ Pto. de fusión: 72…76 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016809 Núm. CAS: 93-20-9 EINECS: 202-228-8 Índice Merck: 14,6413 |