Calcio solución patrón, 10000 mg/L Ca en ácido nítrico 5% (from CaCO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14407.AD
14407.AE
14407.AP
14407.ADEA
112
EUR
14407.AD
14407.AE
14407.AP
Calcio solución patrón, 10000 mg/L Ca en ácido nítrico 5% (from CaCO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de calcio
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Certificaciones: Trazable a NIST