Calcio solución patrón, 1000 mg/L Ca en ácido nítrico 5% (from CaCO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
13852.AD
13852.AE
13852.AP
13852.ADEA
56
EUR
13852.AD
13852.AE
13852.AP
Calcio solución patrón, 1000 mg/L Ca en ácido nítrico 5% (from CaCO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de calcio
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Certificaciones: Trazable a NIST