Calcio solución patrón, 1000 mg/L Ca en ácido nítrico 5% (from CaCO3) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88057.AE
88057.AP
88057.AEEA
45.2
EUR
88057.AE
88057.AP
Calcio solución patrón, 1000 mg/L Ca en ácido nítrico 5% (from CaCO3) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de calcio
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Certificaciones: Trazable a NIST