Erbio solución patrón, 10000 mg/L Er en ácido nítrico 5% (de Er₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
14409.AD
14409.AE
14409.AP
14409.ADEA
116
EUR
14409.AD
14409.AE
14409.AP
Erbio solución patrón, 10000 mg/L Er en ácido nítrico 5% (de Er₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de erbio
Molecular Formula: Er₂O₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010987
Certificaciones: Trazable a NIST