Erbio solución patrón, 1000 mg/L Er en ácido nítrico 5% (de Er₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13877.AD 13877.AE
13877.ADEA 75.8 EUR
13877.AD 13877.AE
Erbio solución patrón, 1000 mg/L Er en ácido nítrico 5% (de Er₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de erbio
Molecular Formula: Er₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010987
Certificaciones: Trazable a NIST