Erbio solución patrón, 1000 mg/L Er en ácido nítrico 5% (de Er₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88063.AE 88063.AP
88063.AEEA 50.2 EUR
88063.AE 88063.AP
Erbio solución patrón, 1000 mg/L Er en ácido nítrico 5% (de Er₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de erbio
Molecular Formula: Er₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010987
Certificaciones: Trazable a NIST