Europio solución patrón, 10000 mg/L Eu en ácido nítrico 5% (de Eu₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35761.AD
35761.AE
35761.AP
35761.ADEA
110
EUR
35761.AD
35761.AE
35761.AP
Europio solución patrón, 10000 mg/L Eu en ácido nítrico 5% (de Eu₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de europio
Molecular Formula: Eu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010992
Certificaciones: Trazable a NIST