Europio solución patrón, 1000 mg/L Eu en ácido nítrico 5% (de Eu₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35753.AD 35753.AE 35753.AP
35753.ADEA 72.3 EUR
35753.AD 35753.AE 35753.AP
Europio solución patrón, 1000 mg/L Eu en ácido nítrico 5% (de Eu₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de europio
Molecular Formula: Eu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010992
Certificaciones: Trazable a NIST