Europio solución patrón, 1000 mg/L Eu en ácido nítrico 5% (de Eu₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Scientific
88064.AE
88064.AP
88064.AEEA
58.8
EUR
88064.AE
88064.AP
Europio solución patrón, 1000 mg/L Eu en ácido nítrico 5% (de Eu₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de europio
Molecular Formula: Eu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010992
Certificaciones: Trazable a NIST