Holmio solución patrón, 1000 mg/L Ho en ácido nítrico 5% (de Ho₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88070.AE 88070.AP
88070.AEEA 55 EUR
88070.AE 88070.AP
Holmio solución patrón, 1000 mg/L Ho en ácido nítrico 5% (de Ho₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de holmio
Molecular Formula: Ho₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011049
Certificaciones: Trazable a NIST