Iridio solución patrón, 10000 mg/L Ir en ácido clorhídrico 20% (de IrCl₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35752.AD
35752.AE
35752.AP
35752.ADEA
450
EUR
35752.AD
35752.AE
35752.AP
Iridio solución patrón, 10000 mg/L Ir en ácido clorhídrico 20% (de IrCl₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de iridio
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Certificaciones: Trazable a NIST