Iridio solución patrón, 1000 mg/L Ir en ácido clorhídrico 20% (de IrCl₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35751.AD
35751.AE
35751.AP
35751.ADEA
124
EUR
35751.AD
35751.AE
35751.AP
Iridio solución patrón, 1000 mg/L Ir en ácido clorhídrico 20% (de IrCl₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de iridio
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Certificaciones: Trazable a NIST