Iridio solución patrón, 1000 mg/L Ir en ácido clorhídrico 20% (de IrCl₃) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88072.AE
88072.AP
88072.AEEA
137
EUR
88072.AE
88072.AP
Iridio solución patrón, 1000 mg/L Ir en ácido clorhídrico 20% (de IrCl₃) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de iridio
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Certificaciones: Trazable a NIST