Potasio solución patrón, 10000 mg/L K en ácido nítrico 5% (de KNO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
14379.AD 14379.AE 14379.AP
14379.ADEA 109 EUR
14379.AD 14379.AE 14379.AP
Potasio solución patrón, 10000 mg/L K en ácido nítrico 5% (de KNO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de potasio
Molecular Formula: KNO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Certificaciones: Trazable a NIST