Potasio solución patrón, 1000 mg/L K en ácido nítrico 5% (de KNO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13866.AD
13866.AE
13866.AP
13866.ADEA
58.2
EUR
13866.AD
13866.AE
13866.AP
Potasio solución patrón, 1000 mg/L K en ácido nítrico 5% (de KNO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de potasio
Molecular Formula: KNO₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Certificaciones: Trazable a NIST