Cobre solución patrón, 10000 mg/L Cu en ácido nítrico 5% (de Cu) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
14372.AD
14372.AE
14372.AP
14372.ADEA
98.6
EUR
14372.AD
14372.AE
14372.AP
Cobre solución patrón, 10000 mg/L Cu en ácido nítrico 5% (de Cu) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de cobre
Molecular Formula: Cu in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010965
Certificaciones: Trazable a NIST