Cobre solución patrón, 1000 mg/L Cu en ácido nítrico 5% (de Cu) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13867.AD
13867.AE
13867.AP
13867.ADEA
61.5
EUR
13867.AD
13867.AE
13867.AP
Cobre solución patrón, 1000 mg/L Cu en ácido nítrico 5% (de Cu) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de cobre
Molecular Formula: Cu in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010965
Certificaciones: Trazable a NIST