Cobre solución patrón, 1000 mg/L Cu en ácido nítrico 5% (de Cu) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88061.AE
88061.AP
88061.AEEA
46.3
EUR
88061.AE
88061.AP
Cobre solución patrón, 1000 mg/L Cu en ácido nítrico 5% (de Cu) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de cobre
Molecular Formula: Cu in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010965
Certificaciones: Trazable a NIST