Lantano solución patrón, 10000 mg/L La en ácido nítrico 5% (de La₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14429.AP
14429.AD
14429.AE
14429.APEA
365
EUR
14429.AP
14429.AD
14429.AE
Lantano solución patrón, 10000 mg/L La en ácido nítrico 5% (de La₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de lantano
Molecular Formula: La₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Certificaciones: Trazable a NIST