Lantano solución patrón, 1000 mg/L La en ácido nítrico 5% (de La₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13870.AD 13870.AE 13870.AP
13870.ADEA 57.8 EUR
13870.AD 13870.AE 13870.AP
Lantano solución patrón, 1000 mg/L La en ácido nítrico 5% (de La₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de lantano
Molecular Formula: La₂O₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Certificaciones: Trazable a NIST