Lutecio solución patrón, 1000 mg/L Lu en ácido nítrico 5% (de Lu₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35765.AD
35765.AE
35765.AP
35765.ADEA
198
EUR
35765.AD
35765.AE
35765.AP
Lutecio solución patrón, 1000 mg/L Lu en ácido nítrico 5% (de Lu₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de lutecio
Molecular Formula: Lu₂O3 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011098
Certificaciones: Trazable a NIST