Lutecio solución patrón, 1000 mg/L Lu en ácido nítrico 5% (de Lu₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
89886.AE
89886.AP
89886.AEEA
74.2
EUR
89886.AE
89886.AP
Lutecio solución patrón, 1000 mg/L Lu en ácido nítrico 5% (de Lu₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de lutecio
Molecular Formula: Lu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011098
Certificaciones: Trazable a NIST