Neodimio solución patrón, 10000 mg/L Nd en ácido nítrico 5% (de Nd₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14431.AE
14431.AD
14431.AP
14431.AEEA
189
EUR
14431.AE
14431.AD
14431.AP
Neodimio solución patrón, 10000 mg/L Nd en ácido nítrico 5% (de Nd₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de neodimio
Molecular Formula: Nd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011130
Certificaciones: Trazable a NIST