Neodimio solución patrón, 1000 mg/L Nd en ácido nítrico 5% (de Nd₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13882.AD
13882.AE
13882.AP
13882.ADEA
82
EUR
13882.AD
13882.AE
13882.AP
Neodimio solución patrón, 1000 mg/L Nd en ácido nítrico 5% (de Nd₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de neodimio
Molecular Formula: Nd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011130
Certificaciones: Trazable a NIST