Neodimio solución patrón, 1000 mg/L Nd en ácido nítrico 5% (de Nd₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88081.AE 88081.AP
88081.AEEA 54.3 EUR
88081.AE 88081.AP
Neodimio solución patrón, 1000 mg/L Nd en ácido nítrico 5% (de Nd₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de neodimio
Molecular Formula: Nd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011130
Certificaciones: Trazable a NIST