Rubidio solución patrón, 10000 mg/L Rb en ácido nítrico 5% (de Rb₂CO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
14380.AE
14380.AD
14380.AP
14380.AEEA
141
EUR
14380.AE
14380.AD
14380.AP
Rubidio solución patrón, 10000 mg/L Rb en ácido nítrico 5% (de Rb₂CO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de rubidio
Molecular Formula: Rb₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134055
Certificaciones: Trazable a NIST