Rubidio solución patrón, 1000 mg/L Rb en ácido nítrico 5% (de Rb₂CO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
13872.AD 13872.AE
13872.ADEA 58.8 EUR
13872.AD 13872.AE
Rubidio solución patrón, 1000 mg/L Rb en ácido nítrico 5% (de Rb₂CO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de rubidio
Molecular Formula: Rb₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134055
Certificaciones: Trazable a NIST