Rubidio solución patrón, 1000 mg/L Rb en ácido nítrico 5% (de Rb₂CO₃) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88091.AE
88091.AP
88091.AEEA
62.6
EUR
88091.AE
88091.AP
Rubidio solución patrón, 1000 mg/L Rb en ácido nítrico 5% (de Rb₂CO₃) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de rubidio
Molecular Formula: Rb₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134055
Certificaciones: Trazable a NIST