Escandio solución patrón, 10000 mg/L Sc en ácido nítrico 5% (de Sc₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35755.AD 35755.AE 35755.AP
35755.ADEA 300 EUR
35755.AD 35755.AE 35755.AP
Escandio solución patrón, 10000 mg/L Sc en ácido nítrico 5% (de Sc₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de escandio
Molecular Formula: Sc₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00016323
Certificaciones: Trazable a NIST
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00016323