Selenio solución patrón, 10000 mg/L Se en ácido nítrico 5% (de Se) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14381.AD
14381.AE
14381.AP
14381.ADEA
96.9
EUR
14381.AD
14381.AE
14381.AP
Selenio solución patrón, 10000 mg/L Se en ácido nítrico 5% (de Se) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de selenio
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Certificaciones: Trazable a NIST