Selenio solución patrón, 1000 mg/L Se en ácido nítrico 5% (de Se) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13845.AD
13845.AE
13845.AP
13845.ADEA
58.2
EUR
13845.AD
13845.AE
13845.AP
Selenio solución patrón, 1000 mg/L Se en ácido nítrico 5% (de Se) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de selenio
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Certificaciones: Traceable to NIST