Selenio solución patrón, 1000 mg/L Se en ácido nítrico 5% (de Se) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88094.AE
88094.AP
88094.AEEA
43.7
EUR
88094.AE
88094.AP
Selenio solución patrón, 1000 mg/L Se en ácido nítrico 5% (de Se) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de selenio
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Certificaciones: Trazable a NIST