Talio solución patrón, 10000 mg/L Tl en ácido nítrico 5% (de Tl) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14437.AD
14437.AE
14437.AP
14437.ADEA
86.6
EUR
14437.AD
14437.AE
14437.AP
Talio solución patrón, 10000 mg/L Tl en ácido nítrico 5% (de Tl) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de talio
Molecular Formula: Tl in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134063
Certificaciones: Trazable a NIST