Talio solución patrón, 1000 mg/L Tl en ácido nítrico 5% (de Tl) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Scientific
13851.AD
13851.AE
13851.AP
13851.ADEA
55.5
EUR
13851.AD
13851.AE
13851.AP
Talio solución patrón, 1000 mg/L Tl en ácido nítrico 5% (de Tl) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de talio
Molecular Formula: Tl in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134063
Certificaciones: Trazable a NIST