Talio solución patrón, 1000 mg/L Tl en ácido nítrico 5% (de Tl) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88111.AE 88111.AP
88111.AEEA 43.7 EUR
88111.AE 88111.AP
Talio solución patrón, 1000 mg/L Tl en ácido nítrico 5% (de Tl) Specpure® patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de talio
Molecular Formula: Tl in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134063
Certificaciones: Trazable a NIST